Learn More
Thermo Scientific Chemicals RITA, p53-Aktivator III
Ein zelldurchlässiges, p53-gezieltes, trizyklisches Thiophen-Derivat
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J65379.M
Menge 1 mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15436869
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
213261-59-7
C14H12O3S2
5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophenethanol; NSC 652287
Spezifikation
1 mg
Ein zelldurchlässiges, p53-gezieltes, trizyklisches Thiophen-Derivat
C14H12O3S2
5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophenethanol; NSC 652287
Signaltransduktionsreagenz
2 °C bis 8 °C
213261-59-7
292,40g/mol
Lichtempfindlich
Kristalliner Feststoff
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation