Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1425
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
Marke:  Hettich™ 1443
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10347322
  • 60.20 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Rotoradapter für Hettich Träger
  • Zur Verwendung mit der Zentrifuge Universal 320/320 R
  • Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
50 mL
115 mm
1
Konisch
29 mm
Träger Nr. 1425 und Ausschwingrotor 1494 für Universal 320/320 R Zentrifuge
1