Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Standard-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11714329 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
2000 ml
3785 ml
Verschlussgröße:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
70-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Menge:
12/Karton
24/Karton
4/Karton
6/Cs.
Optimale Allzweckflasche. Fisherbrand™ Transparente Standard-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen aus weißen Polypropylen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage eignen sich für den Einsatz in den Bereichen Pharmazie, Chemie, Umwelttechnik sowie Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln.
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
  • Mit weitem Hals für einen einfachen Transfer des Inhalts
  • Lieferbar in Kapazitäten von 120 bis 3840 ml
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 480 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE Foam/PTFE
Halsausführung 63-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Standard-Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 63-400 mm
Durchmesser (metrisch) 79 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes