Learn More
Ohaus™ Runde Plattenklammer
OHAUS™ runde Plattenklammer bietet sicheren Halt zum Greifen von Platten in erhöhten Positionen.
Marke: Ohaus™ 30392342
82.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für runde Platten
- Aus Aluminium
Spezifikation
Plattenklammer | |
Aluminium | |
Klammer, Halterung, Runde Platte, CLR-PLATEAR | |
152 mm |