Learn More
RPL3 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2G1B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-66130-100UL
Artikelnummer. 16810736
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The RPL3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with fusion protein of human RPL3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RPL3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Spezifikation
RPL3
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
6122
IgG1
Immunofluorescence
2G1B8
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse