Learn More
Buerkle™ 1 Paar, Schutzhandschuhe Rubiflex, Nitril, Länge 6
Bietet eine sichere Handhabung bei der Arbeit mit Fetten, Mineralölen, Lösungsmitteln und vielen Säuren und Laugen.
42.85 € - 87.35 €
Spezifikation
Farbe | Grün |
---|---|
Material | Nitril-Kautschuk |
Produkttyp | Schutzhandschuhe |
Benachrichtigungen:
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Art der Handschuhstulpe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Art der Handschuhstulpe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15398076
|
Buerkle™
2507-0002 |
37 cm | Kurze Stulpe |
42.85 €
1 Paar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11971641
|
Buerkle™
2507-0003 |
60 cm | Langer Handschuh |
87.35 €
1 Paar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Standardstulpe
- Hergestellt aus Nitrilkautschuk
- Sehr flexibel und weich
- Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Innenraum aus bequemer Interlock-Baumwolle
- Gemäß Norm EN 374
Spezifikation
Grün | |
Nitril-Kautschuk | |
Schutzhandschuhe |