Learn More
uvex Rubiflex S NB60S Chemical Protection Gloves
Long, NBR-coated chemical protection gloves feature reinforced cotton interlock supporting material for applications that require protection against chemicals and mechanical hazards.
38.20 € - 382.00 €
Spezifikation
Anwendungen Labor
Coating Material NBR
Farbe Grün
Latex Free Yes
Material Nitrile
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17250242
Unterlagen ansehen
uvex
9893055
8
38.20 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17260242
Unterlagen ansehen
uvex
9893056
9
382.00 €
10 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17280242
Unterlagen ansehen
uvex
9893060
10
382.00 €
10 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17200252
Unterlagen ansehen
uvex
9893199
11
382.00 €
10 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • NBR-coated chemical protection gloves with an extended gauntlet cuff
  • Reinforced cotton interlock supporting material provides mechanical protection
  • Resistant to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils, and solvents
  • Ergonomic design is comfortable and highly flexible
  • Silicone-free according to imprint test
Spezifikation
Spezifikation
Labor
Grün
Nitrile
2121X
JKOPT
Unisex
Baumwolle
NBR
Yes
Chemical-resistant Gloves
Typ B
Chemische Behandlung, kommunale Reinigung, Sandstrahlarbeiten und Kanalbauarbeiten
Stulpe
Rubiflex S NB60S