Learn More
Ruthenium(III)-nitrosylsulfat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345737
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Galvanik, Beschichtung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel [Ru(NO)]2(SO4)3
MDL-Nummer MFCD02684508
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium (III) nitrosylsulfate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 550.34
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™