Learn More
Ruthenium(IV)-oxid Hydrat, > 54 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741994
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32740-79-7
Summenformel O2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 133.07
MDL-Nummer MFCD00149846
InChI-Schlüssel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Rutheniumoxid
SMILES O=[Ru]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(IV) oxide hydrate
Namenshinweis >54% Ru
Farbe Schwarz
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 25 g
Strukturformel RuO2·xH2O
Fieser 01,984; 14,272; 04,108; 05,161
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 133.07
Reinheit (%) >54% (Ru)
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.