Learn More
Ruthenium(IV)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384758
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12166-20-0
Summenformel RuS2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00799846
InChI-Schlüssel XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium
PubChem CID 82958
SMILES S=[Ru]=S
Specifications
Chemischer Name oder Material Ruthenium (IV) sulfide
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3178
IUPAC-Name Bis(sulfanyliden)Ruthenium
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 99.9%