Learn More
VACUUBRAND™ RZ 2.5 Drehschieberpumpe
Nutzen Sie diese Pumpe für eine Vielfalt von Labor- und Verfahrensanwendungen, die ein niedriges Endvakuum bei mittleren Gasdurchflussraten erfordern. Vacuubrand™RZ 2.5 Drehschieberpumpen sind hochleistungsfähige Drehschieberpumpen mit einem besonders kompakten Design und niedrigem Gewicht.
Marke: VACUUBRAND™ 20698122
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe istHohe Wasserdampf-Toleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich Großes Ölvolumen
Lange Intervalle zwischen Ölwechseln Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
Spezifikation
1.5 x 10-3 Torr (ohne Gasballast), 7.5 x 10-3 Torr (mit Gasballast) | |
UK-Stecker | |
CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
316 x 125 x 190 mm | |
43 dBA | |
104 °F | |
12 °C | |
50/60 Hz | |
314.96 mm | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Chemische Beständigkeit | |
0.11 bis 0.3 qt. | |
Ölversiegelt | |
16 psi |
0.18 hp | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
RZ 2.5 | |
-10 bis 60 °C | |
40 °C | |
1.4/1.7 CFM | |
190.5 mm | |
125 mm | |
40 | |
54 °F | |
Labor | |
2 | |
230 V |