Learn More
(S)-(+)-2-Aminobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382417
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 513-49-5 | C4H11N | 73.139 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-49-5
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
MDL-Nummer MFCD00064417
InChI-Schlüssel BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-aminobutane, s-+-sec-butylamine, 2s-butan-2-amine, 2-butanamine, 2s, s-2-butylamine, s-sec-butylamine, +-2-butylamine, unii-z192xwh21o, 2-butanamine, s
PubChem CID 6713753
IUPAC-Name (2S)-Butan-2-amin
SMILES CCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Aminobutane
Dichte 0.722
pH 12.5
Siedepunkt 63°C
Flammpunkt −19°C (−2°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.393
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1718760
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1544
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Optische Drehung +7.5° (Neat)
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 98%