Learn More
(S)-(+)-2-Aminohexan, ChiPros 99+ %, ee 99+ %
Artikelnummer. 11364206
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-(+)-2-Aminohexan ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich (17 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70492-67-0
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00671626
InChI-Schlüssel WGBBUURBHXLGFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-aminohexane, 2s-hexan-2-amine, s-2-hexylamine, s-+-2-aminohexane, s-+-2-aminohexane, chipros, ee 99+%, s-2-hexaneamine, pubchem6750, 2s-2-hexanamine, 2-hexanamine, 2s, +-s-2-aminohexane
PubChem CID 6999846
SMILES CCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Aminohexane
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 0.755
Siedepunkt 116°C
Flammpunkt −3°C (26°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 5237601
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (17g/L at 20°C)
IUPAC-Name (2S)-Hexan-2-amin
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) ≥99%