Learn More
(S)-(+)-2-Aminooctan, ChiPros™ 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-Aminooctane |
Schmelzpunkt | <-20°C |
Siedepunkt | 163°C to 165°C |
Flammpunkt | 50°C (122°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee ≥99 % |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2734 |
Beilstein | 1719319 |
Formelmasse | 129.25 |
Reinheit (%) | ≥99% |