Learn More
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)Buttersäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468928
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42918-86-5
Summenformel C12H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 237.255
MDL-Nummer MFCD00077006
InChI-Schlüssel SZQMTCSQWUYUML-JTQLQIEISA-N
Synonym z-abu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, z-2-abu-oh, s-2-bezyloxycarbonylamino butanoic acid, s-2-benzyloxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-phenylmethoxy carbonyl amino-, 2s, ambotzzaa1200, pubchem18943, s-2-cbz-amino butyricacid
PubChem CID 7349998
IUPAC-Name (2S)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyric acid
Menge 1 g
Formelmasse 237.25
Reinheit (%) 98%