Learn More
(S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-Methyl-1,6 (2 H,7)-Naphthalenedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046161
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
CAS: 33878-99-8 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33878-99-8
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.231
MDL-Nummer MFCD00213797
InChI-Schlüssel DNHDRUMZDHWHKG-NSHDSACASA-N
Synonym s-+-3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-1,6 2h,7h-naphthalenedione, 8as-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 8as-8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2h-naphthalene-1,6-dione, s-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 8as-8a-methyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalene-1,6-dione, 8as-+-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-, 8as, wieland-mieschler ketone, 9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione, 8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione #
PubChem CID 736069
IUPAC-Name (8aS)-8a-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2H-naphthalen-1,6-dion
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Menge 500 mg
Beilstein 1569979
Optische Drehung +100° (c=1 in Benzene)
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%