Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 2-Door Light Gray Safety Storage Cabinets with Door Open Arrest System
For the safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas, with an optional door open arrest system.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 14470-1 |
---|---|
Farbe | Light Gray |
Material | Steel |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Ausführung der Tür | Triple-hinged |
Beschreibung
- Asecos erster Sicherheitsschrank gemäß EN
- Jahrzehntelange Entwicklung und Optimierung sorgen dafür, dass der S-CLASSIC-90 technisch ausgereift ist
- In verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich
- Vielseitige Einsatzgebiete durch unterschiedliche Innenausstattungen
- Praktische Handhabung: minimaler Bedienungsaufwand für die Tür
- Optionales System zur Türöffnungsarretierung für bequemes und sicheres Entfernen oder Lagern von Behältern mit beiden Händen
- Die mit Zylinderschloss verriegelbaren Türen können vom Kunden in ein bestehendes Verriegelungssystem integriert werden
- Integrierte Einstellhilfen im Schrankboden sorgen für einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 10 mm
- Erhältlich mit verschiedenen Kombinationen aus Schubladen, höhenverstellbaren Einlegeböden und Auffangwannen am Boden für Leckagen
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Integrierte Luftleitungen, anschlussbereit (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
- In Übereinstimmung mit 14470-1 und TRGS 510
Spezifikation
EN 14470-1 | |
Steel | |
Triple-hinged | |
Door open arrest system | |
Powder-coated |
Light Gray | |
Sicherheitsschrank | |
Lagerung von entzündlichen und gefährlichen Stoffen | |
2 |