Learn More
S1PR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene | S1PR2 |
---|---|
Concentrazione | 0.21 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16810805
|
Proteintech
21180-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16800805
|
Proteintech
21180-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The EDG (endothelial differentiation gene) family of G protein coupled receptors consists of eight family members that bind lysophospholipid (LPL) mediators, including sphingosine-1-phosphate (SPP) and lysophosphatidic acid (LPA). EDG-1, EDG-3, EDG-5 (also designated H218 and AGR16) and EDG-8 bind SPP with high-affinity. EDG-6 is a low-affinity receptor for SPP. LPA preferentially binds to EDG-2, EDG-4 and EDG-7. The EDG receptors couple to multiple G proteins to signal through Ras, MAP kinase, Rho, Phospholipase C or other tyrosine kinases, which lead to cell survival, growth, migration and differentiation. EDG-1 signals through Gi proteins to activate Akt and is expressed in glioma cells. EDG-2 is expressed in brain, especially in white matter tract regions, while EDG-3 is expressed in cardiovascular tissue and in cerebellum. EDG-4 is highly expressed on leukocytes and brain, and EDG-5 has wide tissue distribution, including cardiovascular tissue and brain. Expressed in lymphoid and hematopoietic tissues and in lung, EDG-6 signals through Gi/o proteins, which activate growth related pathways.Specifica
S1PR2 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O95136, P47752, P52592 | |
14739, 29415, 9294 | |
S1PR2 Fusion Protein Ag15470 | |
Primary | |
-20°C | |
S1PR2 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AGR16, EDG 5, EDG5, Gpcr13, H218, LPB2, S1P receptor 2, S1P receptor Edg 5, S1P2, S1PR2 | |
S1PR2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto