Learn More
Kimtech™ Kimtech™ Satin Plus Latex beidseitig tragbare Handschuhe – Weiß
Für eine hervorragende Haptik in unsterilen Anwendungen bieten Kimtech™ Satin Plus Latex beidseitig tragbare Handschuhe die Leistung, den Komfort und die Sicherheit, die Ihre Labormitarbeiter benötigen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN 374-1 Chemikalienspritzer und EN 374-2 Mikrobiologische Gefahren, ISO 9001 und ISO 13485
Klassifikation PSA-Kategorie III
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Für eine hervorragende Haptik in unsterilen Anwendungen bieten Kimtech™ Satin Plus Latex beidseitig tragbare Handschuhe die Leistung, den Komfort und die Sicherheit, die Ihre Labormitarbeiter benötigen. Die glatten Latexhandschuhe haben eine gute Passform und sind nicht-strukturiert und puderfrei ausgeführt für einen nahtlosen Schutz, wann und wo er zählt.Die beidseitig tragbaren Handschuhe sind aus hautfreundlichem Naturkautschuk-Latex gefertigt. Die Handschuhe schützen nachweislich vor einer Vielzahl von Schadstoffen, einschließlich Viren und Chemikalienspritzern, und weisen einen Proteingehalt von <50 μg/g auf. Dank der hochwertigen Oberfläche sind die Handschuhe komfortabel und lassen sich ideal übereinander tragen. Das stabile, gleichmäßige Material sorgt auch für Präzision und Kontrolle.Darüber hinaus minimiert das ungepuderte Design die Kontamination und die Austrocknung der Haut des Trägers. So wird sichergestellt, dass die Reinraumanwender genauso gut geschützt sind wie ihre Anwendungen und Geräte. Die nicht sterilen Einweg-Handschuhe verfügen außerdem über Manschetten mit Rollrand für einfaches Anziehen und eine bessere Abdichtung zu anderen Kleidungsstücken.Strenge Produktentwicklungs- und Testprozesse in Kombination mit bewährten Herstellungsprozessen führen zu konformen Reinraumhandschuhen aus Latex, die viele Qualitäts- und Compliance-Anforderungen erfüllen. Zudem werden die Handschuhe mit den ergänzenden technischen Informationen geliefert.Verfügbare Größen/Artikelnummern:XS – SP2110ES – SP2220EM – SP2330EL – SP2440EXL – SP2550E
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,
  • Hochwertiges Satin Plus-Latex bietet hochgradigen Schutz vor Kontamination durch Mikroorganismen, Chemikalienspritzer, Viren und mehr.
  • Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Laborumgebungen. Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten.
  • Die Handschuhe sind nicht steril, beidseitig tragbar, einmalig verwendbar und weiß.
  • Die glatte Oberfläche sorgt für zusätzlichen Komfort, ein ausgezeichnetes Tastgefühl für Präzisionsanwendungen und ermöglicht ein doppeltes Anziehen.
  • Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert.
  • Aus Naturkautschuk-Latex für ein geringes Dermatitisrisiko hergestellt und puderlos, um das Risiko von Hautirritationen für den Träger zu verringern.
  • Erhältlich in verschiedenen Größen, von XS bis XL.
Spezifikation
Spezifikation
PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN 374-1 Chemikalienspritzer und EN 374-2 Mikrobiologische Gefahren, ISO 9001 und ISO 13485
Naturfarben
Glatt
Ja
Latex
Puderfrei
Rollrand
Zur Verwendung in einer Vielzahl von nicht sterilen Anwendungen
PSA-Kategorie III
Zur einmaligen Verwendung
Beidhändig
Nein
0.13 mm
Untersuchungshandschuhe
Texturiert
Rollrand/gerollt