Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Sicherheitsclip konische Verbindungsclips
Sicherheitsklemme aus POM für konische geschliffene Verbindungen
33.00 € - 42.00 €
Spezifikation
Menge 10
Material POM
Farbe Blau
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11933361
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente™
01103824
Für Schliffmanschette NS 24/29
33.00 €
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11963361
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente™
01103845
Für Schliffmanschette NS 45/40
42.00 €
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhenverstellbar durch variable Zahnstangen, auch für die Verwendung mit Manschetten mit Griffkragen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Betriebstemperatur bis ca. 150°C
Spezifikation
Spezifikation
10
POM