Learn More
Fisherbrand™ Sicherheitsbeschichtete, transparente, runde braune Boston-Glasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.
Marke:  Fisherbrand™ FB02911814
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16104467
  • 168.48 € / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beschichtet mit Plastisol
  • Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
  • Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
  • Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
950 ml
Bernsteinfarben
20 mm
Glas (Typ 3)
Weiß
Ja
206 mm
PTFE/Polyethylenschaum
33 bis 400 mm
32 oz.
29 mm
209 mm
12
33-400
Eng
Sicherheitsbeschichtete runde Flasche
Polypropylen
94 mm