Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S6T Wärme-Bäder/Umwälzthermostate aus Acryl
Ideal, wenn in Ihrer Anwendung Sichtbarkeit gewährleistet sein muss, und bieten eine effiziente Temperaturregelung von einer Umgebungstemperatur von +13 °C bis 80 °C.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ SAHARA S6T Wärme-Bäder/Umwälzthermostate aus Acryl sind ideal, wenn in Ihrer Anwendung Sichtbarkeit gewährleistet sein muss, und regeln Temperaturen von einer Umgebungstemperatur von +13 °C bis zu maximal 80 °C bei einem maximalen Volumen von 6 Litern. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für hohe Temperaturen bis zu 150 °C.
Umweltfreundliches Design: Sparen Sie während der Systemnutzungszeit bis zu 80 % Energiekosten und Tausende Kilowattstunden. Alle Systeme sind RoHS-konform (Blei- und Quecksilber-frei) und werden in recyceltem Verpackungsmaterial ausgeliefert.
Sicherer Betrieb: Alle Geräte mit 115 V/60 Hz besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im (unwahrscheinlichen) Fehlfunktionsfall ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. 115/60 Hz-Geräte sind UL-gelistet oder UL-zugelassen und erfüllen darüber hinaus UL/CSA- und RoHS-Anforderungen. IQ/OQ-Konformität ist optional erhältlich.
Anwenderfreundlich: Alle Thermostate sind mit einer intuitiven Benutzeroberfläche mit hellem Display ausgestattet, auf dem alle wichtigen Anzeigen gut erkennbar sind. Allen Systemen liegt eine Kurzanleitung bei, die eine einfache Einrichtung und Bedienung ermöglicht. Die Thermostate können an allen vier Badseiten angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern.
Hervorragende Garantiebedingungen und erstklassiger Service: Alle Geräte werden mit einer dreijährigen Garantie ausgeliefert und sind durch weltweiten Thermo Scientific Service und Support abgesichert.
  • Kapazität: 6 l
  • Die Thermostate werden mit einer robusten Badhalteklemme fixiert und können zur besseren Ablesbarkeit auf allen vier Badseiten in einem Winkel von 90° angebracht werden.
  • Acryl-Behälter eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen eine gute Sicht auf die Proben gewünscht wird
  • Temperaturen werden von der Umgebungstemperatur +13 °C bis zu 80°C geregelt.
SC 100 Regler
  • Mit 3 Sprachen, akustischen und optischen Alarmen und 5 anwenderdefinierbaren Programmen
  • Zwei Pumpendrehzahlen ermöglichen es, die Flussrate des Wassers einzustellen, um Turbulenzen zu vermeiden.
SC 150 Regler
  • Zu den zusätzlichen Merkmalen gehören ein USB-Anschluss, Füllstandsalarm und die automatische Abschaltung des Reglers bei Übertemperatur, niedrigem Füllstand oder Motorüberlast.
Lieferumfang:
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung