Learn More
Thermo Scientific™ Sahara S21P beheiztes PPO-Bad
Eine wirtschaftliche Alternative zu Edelstahl, die eine außergewöhnliche Temperaturleistung bietet
Marke:  Thermo Scientific™ 1703210
Artikelnummer. 11680941
  • 552.75 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Beschreibung
  • Temperaturbeständig bis 100 °C
  • Badvolumen: 13-21L
  • Material: Polyphenylenoxid (PPO)
  • Temperaturregelung von Umgebungstemperatur + 13 °C bis 60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
17 l
Polyphenylenoxid