Learn More
Saint-Gobain Versilon™ Plastifiziererfreie Schläuche, Formulierung 2001
Optimal für den Einsatz in Peristaltikpumpensystemen, zur Dosierung von Seifen und Reinigungsmitteln, für den Tintentransfer, für Wasserreinigungsanlagen, für den Chemikalientransfer sowie für Anwendungen im Lebensmittel- und Getränkebereich geeignet.
Marke:  Saint-Gobain 96430-06
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11790408
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Der Versilon™ Plastifizierer-freie Schlauch, Formulierung 2001 wurde auf einzigartige Weise für Flexibilität, chemische Beständigkeit und verlängertes Pumpenleben entwickelt und das alles in einem durchsichtigen, plastifizierer-/ölfreien Schlauchprodukt.
  • Kontaminiert keine Flüssigkeiten
  • Überlegene, langlebige Biegefestigkeit in Peristaltikpumpen
  • Chemische Beständigkeit gegen eine große Vielzahl an Flüssigkeiten
  • Kristallklar für eine einfache, visuelle Flusskontrolle
  • Erfüllt FDA-Kriterien für Kontakt mit Lebensmittel
  • Baut sich nicht mit der Zeit ab
  • Setzt bei ordnungsgemäßer Verbrennung keine gefährlichen Nebenprodukte frei
  • Geschmacksneutral
  • Für akkurate Ergebnisse bei analytischen Instrumententests
†Bei 73 °F (23 °C).
Bestellinformation
Alle Produkte sind in 50 Fuß (15.24 m) Längen lieferbar
Compliance
Konform gemäß FDA 21 CFR, 177.2600
Spezifikation
Spezifikation
Konform gemäß FDA 21 CFR, 177.2600
0.25 Zoll
0.375 Zoll
1/16 in.
1/4 in.
3/8 in.
50 ft.
1.6 mm