Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon S3™ Schlauchsystem, klar, Formel B-44-4X, DEHP-Frei
Speziell entwickelt, um einen bakterienfreien Flüssigkeitsweg für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung zu gewährleisten
141.00 €
Spezifikation
Material | Tygon E-Food (B-44-4X) |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Produkttyp | Schläuche |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Flexibility | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Flexibility | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15705103
|
Saint Gobain Life Sciences
AAA00017 |
1/4 in. | 3/8 Zoll | 25 mm bend radius |
141.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Hergestellt aus Phthalat-freiem, flexiblem Kunststoff ohne DEHP
- Glatte und nicht poröse Textur verhindert das Eindringen von Partikeln und verhindert so das Wachstum von Bakterien
- Gute Beständigkeit gegen aggressive alkalische Reinigungsmittel und keine Beeinträchtigung durch herkömmliche Desinfektionsmittel
- Kompatibel mit Lebensmitteln mit hohem Ölgehalt
- Geringes Gewicht und einfache Handhabung bei minimalen Anforderungen an Kupplungen und Armaturen
- Erhältlich in großen Bohrungsgrößen bis 6 Zoll Innendurchmesser
- Bietet eine klare Sichtprüfung und Flusskontrolle
- Verstärkte Schläuche für höheren Druck erhältlich
Aseptisches Befüllen, Dispensieren von Inhaltsstoffen, Verarbeitung von Milchprodukten, Vitamin- und Aromakonzentrat-System, Soft-Dispensieren
Compliance
FDA, NSF, 3-A, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG und 10/2011/EU.
Spezifikation
Tygon E-Food (B-44-4X) | |
Durchsichtig | |
Schläuche |