Learn More
Samarium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
11.60 € - 196.98 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 38245-37-3 |
---|---|
Summenformel | C3O9Sm2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 480.74 |
MDL-Nummer | MFCD00150444 |
InChI-Schlüssel | QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H |
IUPAC-Name | disamarium(3+) tricarbonate |
SMILES | [Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11302278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013177.06 |
5 g | N/A | ||||||
11312278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013177.14 |
25 g |
68.44 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11322278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013177.22 |
100 g |
196.98 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
38245-37-3 | |
480.74 | |
QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H | |
[Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
C3O9Sm2 | |
MFCD00150444 | |
disamarium(3+) tricarbonate |
Spezifikation
Samarium(III) carbonate hydrate | |
38245-37-3 | |
(REO) | |
MFCD00150444 | |
[Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O | |
480.74 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
>500°C (decomposition) | |
Pulver | |
C3O9Sm2 | |
QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H | |
disamarium(3+) tricarbonate | |
480.73 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 227-581-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen