Learn More
Samarium(III)-oxalat-Decahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352558
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14175-03-2
Summenformel C6H26O22Sm2
Molekulargewicht (g/mol) 750.97
MDL-Nummer MFCD00150489
InChI-Schlüssel IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
IUPAC-Name Oxalsäure; Samarium; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Samarium(III) oxalate decahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Sm2(C2O4)3·10H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 744.93 (564.78 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%