Learn More
Samarium(III)-Oxalathydrat, REacton™, 99.97 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372268
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14175-03-2
Summenformel C6H26O22Sm2
Molekulargewicht (g/mol) 750.97
MDL-Nummer MFCD00150489
InChI-Schlüssel IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) oxalate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Sm2(C2O4)3·xH2O
UN-Nummer UN3288
IUPAC-Name Oxalsäure; Samarium; Decahydrat
Formelmasse 564.78 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.97%
Güte Reacton™