Learn More
Heathrow Scientific Sampling Scoop, Sterile
Durable sampling scoops that are designed for easy sample retrieval of granules, powders, and pastes. The scoops are intended for single use to prevent contamination of bulk sample material.
Marke: Heathrow Scientific 120855
19.57 EUR gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24124" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Langlebiges Design
- Große, breite Öffnungen für eine einfache Probenahme
- Flacher Boden zur Stabilisierung der Probe auf einer Waage oder einer ebenen Oberfläche
- Chargenrückverfolgbar
- Bruchsicher aus inerten, BSE/TSE-freien Materialien
- Verfügen über einen langen Griff, um in tiefe Behälter zu gelangen
- Sichere Probenrückgewinnung
- Steril
- Zum einmaligen Gebrauch, um eine chemische Kreuzkontamination zu vermeiden
- Hergestellt in einem Reinraum der Klasse ISO 8 aus Polystyrol in Lebensmittelqualität gemäß FDA
- Erfüllt die Anforderungen an Qualitätskontrolle und GMP für die Probenahme
Spezifikation
Probenschaufel | |
Nicht autoklavierbar | |
125 mL | |
Steril | |
Weiß | |
Probenahme von Granulaten, Pulvern und Pasten | |
33 mm | |
49 mm |
Polystyrol | |
Flach | |
Ja | |
Einteilig | |
REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 und EU 1935/2004 | |
218 x 49 x 33 mm | |
218 mm |