Learn More
SAPS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen SAPS1
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16837814
Unterlagen ansehen
Proteintech
17819-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16827814
Unterlagen ansehen
Proteintech
17819-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Protein phosphatase regulatory subunits, such as SAPS1, modulate the activity of protein phosphatase catalytic subunits by restricting substrate specificity, recruiting substrates, and determining the intracellular localization of the holoenzyme. SAPS1 is a regulatory subunit for the protein phosphatase-6 catalytic subunit.
Spezifikation
Spezifikation
SAPS1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q7TSI3, Q9UPN7
22870, 243819
SAPS1 Fusion Protein Ag12149
Primary
-20°C
PPP6R1
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA1115, PP6R1, PPP6R1, SAP190, SAPS domain family member 1, SAPS domain family, member 1, SAPS1
PPP6R1
IgG
Antigen Affinity Chromatography