missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAR1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00 € - 410.00 €

Spezifikation

Antigen SAR1B
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16874634
Unterlagen ansehen
Proteintech
15453-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16864634
Unterlagen ansehen
Proteintech
15453-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

The protein encoded by this gene is a small GTPase that acts as a homodimer. The encoded protein is activated by the guanine nucleotide exchange factor PREB and is involved in protein transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi. This protein is part of the COPII coat complex. Defects in this gene are a cause of chylomicron retention disease (CMRD), also known as Anderson disease (ANDD). Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Spezifikation

Spezifikation

SAR1B
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q5HZY2, Q9CQC9, Q9Y6B6
287276, 51128, 66397
SAR1B Fusion Protein Ag7718
Primary
-20°C
SAR1B
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ANDD, CMRD, GTBPB, GTP binding protein B, GTP binding protein SAR1b, SAR1 homolog B (S. cerevisiae), SAR1B, SARA2, SARB
Sar1b
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt