Learn More
Sartorius Optifit Pipettenspitzen ohne Filter
Der perfekte Sitz und die auslaufsichere Abdichtung auf Sartorius-Pipetten gewährleisten maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Sartorius Optifit Pipettenspitzen ohne Filter sind farbcodiert verpackt, sodass leicht die passende Sartorius Pipette gefunden werden kann.
Marke: Sartorius 790200
78.29 EUR gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Perfekter Sitz und auslaufsichere Abdichtung auf Sartorius-Pipetten für maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Durch die Farbcodierung der Spitzentabletts können Sie einfach die passende, farblich kodierte Sartorius-Pipette finden.- Hergestellt in einem nach ISO 8 zertifizierten Reinraum.
- Das Polypropylenmaterial für die Spitzen, Tabletts und Gestelle ist zu 100 % recycelbar
- Die vollständig autoklavierbaren (121 ºC, 20 min) Gestelle können mit nachfüllbaren Spitzen wiederverwendet werden
- Luftdichte Kunststoffumhüllung für maximale Reinheit – Umhüllung ist normaler Abfall
- Klappdeckelbehälter lassen sich leicht mit einer Hand öffnen und schließen
- Die Farbcodierung der Spitzentabletts ermöglicht eine einfache Anpassung an eine geeignete Pipette
- Zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei nach Chargennummer.
- Neue Gestelletiketten geben das Spitzenvolumen, den Spitzentyp und die Chargennummer an.
Zertifizierungen
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Spezifikation
0.5 bis 200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
5.1 cm | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
20 to 200 μL | |
Optifit Spitze | |
Gelb | |
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus | |
Optifit |
Ungefiltert | |
Gelb | |
2.007 Zoll | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Autoklavieren bei 121 °C | |
Racks | |
Non-filtered Tips | |
Single-use | |
No | |
Polypropylen |