Learn More
Sartorius Combisart™ Zubehör für die Koloniezahlbestimmung
Zubehör für Sartorius Combisart Individual- und Mehrfachsysteme für die Kolonienzählung
227.00 € - 875.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Basishalterung |
---|---|
Filtrationsbereich | 12.5 cm2 |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobiologische Analyse oder Partikelzählung bei der Qualitätssicherung |
Enthält | 50 mm-Fritte |
Produktcode | Marke | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10699792
|
Sartorius
16840 |
TR 20 x 2-mm-Außengewinde mit DN 24 (≈24 mm) Sechskantmutter |
227.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10469511
|
Sartorius
16841 |
Schlauchnippel, DN 10 |
875.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Description
Zur Verwendung mit Combisart Individual- und Mehrfachsystemen für die Koloniezählung (Rep. Kat.- Nr. 14-555-800 und 14-555-802).
Specifications
Basishalterung | |
Edelstahl | |
50 mm-Fritte |
12.5 cm2 | |
Mikrobiologische Analyse oder Partikelzählung bei der Qualitätssicherung |