Learn More
Sartorius Interfacemodule für Cubas Waagen
Für den Einsatz mit Cubis Waagen.
Marke: Sartorius YDO01MS-B
220.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Option R (YDO01MS-R): RS-232C Datenschnittstelle, 25-polig, zum Anschluss von Cubis Zubehörgeräten
- Option B (YDO01MS-B): ™ Bluetooth-Schnittstellenmodul für die drahtlose Verbindung des YDP10BT Datendruckers
- Option P (YDO01MS-P): RS-232C-Datenschnittstelle, 9-polig, einschließlich PS/2-Schnittstelle für den Anschluss eines PCs oder einer Tastatur
Spezifikation
Cubis Waage | |
Option B: Bluetooth-Adapter | |
Drahtlosverbindung zum YDP10BT Datendrucker | |
Datenschnittstelle |