Learn More
Sartorius Sterility Testing Reusable System: Inlet Needles
Für den Einsatz mit Sterilitätsprüfsystemen
Marke: Sartorius 16964-----3
128.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einlassnadel – 14-555-844
- Edelstahl
- Für Ampullentests und Infusionsflaschen
- Durchdringt Gummisepten von der Seite, um ein Verstopfen durch Gummipartikel zu verhindern
- Durchmesser des Auslassnippels 5 mm
- Lang
- Edelstahl
- Für Ampullentests und Infusionsflaschen
- Durchdringt Gummisepten von der Seite, um ein Verstopfen durch Gummipartikel zu verhindern
- Durchmesser des Auslassnippels 5 mm
- Kurz
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem | |
Non-sterile | |
0,2 in. |
Einlassnadel | |
Edelstahl | |
Kurze Einlassnadeln | |
5 mm |