Learn More
Ansell™ Scorpio™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 8-354 aus Neopren
Die Neopren-Tauchbeschichtung auf Interlock-Strickfutter gewährleistet besseren Halt auf nassen und rutschigen Materialien.
237.00 €
Spezifikation
Material der Rückseite | Neopren |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ANSI, EN 388: 3121, EN 374 |
Stulpenmaterial | Neopren |
Coating Material | Neopren |
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12669791
|
Ansell™
8354100 |
10 |
237.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12679791
|
Ansell™
8354080 |
8 |
237.00 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12055550
|
Ansell™
8354090 |
9 |
237.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Flexibel
- Texturierte Oberfläche
- 100 % flüssigkeitsdicht
- Weiche dehnbare Strickeinlage ohne Nähte im Arbeitsbereich
- Hoher Tragekomfort, gepolsterte Handflächen, schweißabsorbierend und Schutz vor Scheuerstellen
- Gute Nasshaftung. Sichere Handhabung für eine höhere Produktivität
- Bessere Handhabung, weniger Belastung für die Hand und leichteres An und Ausziehen
- Neoprenbeschichtung
- Umfassenden Schutz vor Chemikalien
- Zertifiziert FDA21 CFR 177-2600
Anwendungen:
- Zum Reinigen von Öfen, Destillationspumpen, -ventilen und -schläuchen, BTX-Verfahren
- Anlagenreparatur und -wartung
- Befüllen, Mischen und Portionieren von Rohstoffen
- Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
- Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen
- Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen, BTX-Verfahren
- Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Überwachung laufender Verfahren
- Lagerung von Rohstoffen
- Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern oder Tanks und Verarbeitungsanlagen
Spezifikation
Neopren | |
Neopren | |
Ja | |
8-354 | |
Interlock-Strickbaumwolle | |
72 Paar | |
8-354 |
ANSI, EN 388: 3121, EN 374 | |
Neopren | |
Immersionshandschuhe | |
Stulpe | |
Handfläche vollständig beschichtet | |
Chemikalien |