missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Clear Glass 8mm Screw Neck Vial
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination
Marke: Fisherbrand™ 11 09 0210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 8-425 thread
- 1st hydrolytic class
- Small Opening
- 1.5mL

Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur