Learn More
Macherey-Nagel™ Fläschchen mit Schraubhalsöffnung, N9, transparent
Zur Aufbewahrung von flüssigen Proben für die Chromatographie. Macherey-Nagel™ Transparente N9-Fläschchen mit Schraubverschluss sind hydrolytische Glasfläschchen mit breiten Öffnungen und Schraubverschlüssen mit einem 9 mm kurzen Schraubgewinde. Die Fläschchen werden unter strengen Hygienebedingungen gefertigt, um eine hohe Qualität und sichere Analysen zu gewährleisten.
19.10 € - 19.55 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung | 9 mm |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Hydrolytisches Glas (Klasse I) |
Volumen (metrisch) | 1.5 ml |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10153791
|
Macherey-Nagel™
702282 |
Flacher Boden, Weite Öffnung |
19.55 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10157823
|
Macherey-Nagel™
702283 |
Etikett und Waage |
19.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Alle Produkte werden unter strengen Hygienebedingungen gefertigt. Die optoelektronische Überwachung an den Glasverarbeitungsmaschinen gewährleistet eine hohe Qualität für sichere Analysen. Zusätzliche prozessbegleitende Kontrollen sowie eine abschließende Qualitätssicherungsprüfung gehören ebenfalls zu den Maßnahmen, die zur Gewährleistung einer zuverlässigen Produktqualität implementiert wurden.
- Geeignet für fast alle HPLC- und GC-Autosampler
- Umfassendes Sortiment an verschiedenen Einsätzen erhältlich
- Flacher Boden mit breiter Öffnung und 9 mm kurzem Schraubgewinde
- Verpackung in robusten Polypropylenkästen zu jeweils 100 Fläschchen
Spezifikation
9 mm | |
11.6 mm | |
1.5 ml | |
Fläschchen mit Schraubverschluss und weiter Öffnung | |
Polypropylenbox | |
32 mm |
Durchsichtig | |
Hydrolytisches Glas (Klasse I) | |
HPLC- und GC-Autosampler | |
100 | |
Flach | |
100/Packung |