Learn More
3M™ SecureFit™ Augenschutz
Artikelnummer. 15202035
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Grau
Druckdiffusions-Temple-Technologie, die einen diffusen Druck über das Ohr ermöglicht, um den Bildkomfort zu erhöhen
  • Da sich der Rahmen selbstständig anpasst, müssen am Arbeitsplatz nicht mehrere Schutzbrillen in unterschiedlichen Größen bereitgestellt werden
  • Der sichere, feste Sitz verhindert ein Verrutschen, selbst wenn sich der Träger bewegt
  • Die Antibeschlag-Beschichtung verhindert ein Beschlagen der Scheiben in warmen und feuchten Umgebungen
  • Die Antikratz-Beschichtung schützt die Gläser vor Kratzern, Kerben und Schrammen
  • Die Polycarbongläser absorbieren 99.9 % UVA- und bis zu 380 nm UVB-Strahlung
Compliance
Erfüllt die Normen ANSI Z87.1-2015 und CSA Z94.3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Bernsteinfarbig
Modell Gehäuse SF203AF
Anzahl pro Packung 20/Pckg.
Art des Seitenschilds Passt sich von selbst dank 3M Pressure Diffusion Temple Technologie an
Lens Material Polycarbonat
Frame Type Ohne Rahmen