Learn More
Semperit™ Semperguard™ Semperguard Vinyl-Einweghandschuhe, weiß
Semperguard™ Einweghandschuhe aus weißem Vinyl eignen sich für kontrollierte Umgebungen im Labor oder Reinraum. Die Handschuhe sind gepudert und weiß gefärbt.
Marke:  Semperit™ 3000001479
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15503526
  • 13.00 € / 90 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Beschreibung
  • Vorgepudert
  • Vinylkonstruktion
  • Frei von Latexproteinen und Beschleunigern
  • Frei von DOP
  • Geeignet für den Kontakt mit fettfreien Lebensmitteln
  • Minimale Risiken der CE-Kategorie I
  • Farbe: transparent
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001, ISO 13485
Rollrand
Zur einmaligen Verwendung
Vinyl
Einweghandschuhe
0,15 mm
Gerollt
100/Packung
CE-Kategorie I
Durchsichtig
Ja
Gepudert
XL
Persönlicher Schutz, professionelle Reinigung/Hygiene, alternative Versorgung
Spenderbox
240 mm