Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-105 aus Polyurethan
Für leichte Anwendungen, die hohen Komfort und hohe Abriebfestigkeit erfordern.
Marke:  Ansell™ 48105080
26.62 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12620932
  • 38.30 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Industrielle Handschuhe
  • Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
  • Präzise Handhabung von kleinen Objekten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
  • Verbesserte Sicherheit, Fingerfertigkeit und lange Lebensdauer
Anwendungen:
  • Montage, Prüfung und Verpackung von Kleinteilen
  • Einfache Montagearbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyurethan
Nylon
8
Strick
12 Paare
48-105
Norm der KATEGORIE II EN 388:0030
Leichte Handschuhe
Weiß
Nylon
Abriebfestigkeit