Learn More
B Braun™ Hautverträgliche Latex-Handschuhe
Click to view available options
Farbe: weiß; Größe: M
Beschreibung
Untersuchungs- und Schutzhandschuhe
- Einwegartikel
- Nicht steril
- Puderfrei
- Natürliches Weiß
- Natürliches Gummilatex
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Bei Raumtemperatur lagern, vor Staub, Feuchtigkeit, Sonnenlicht und Ozon schützen
- Gerade Finger
- Beidhändig passend
- Aufgerolltes Bündchen
- Mikro-aufgeraute Oberfläche, strukturierte Finger
- Innenhandschuhoberfläche mit Polymer beschichtet.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 455, ASTM F1671-07 (Virenpenetration) sowie EN 374, EN 420 und PSA 89/686/EWG, Kat. III |
Farbe | Naturweiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Mikrorau |
Latex Free | Nein |
Material | Kautschuklatex |
Palm Thickness (Metric) | ≥0.11 mm |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
Größe | M |