Learn More
Cytiva Sephadex™ G10 Medien
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Beads verhalten sich wie starre Kugeln und folgen dem Darcy-Gesetz zum Bestimmen von maximalem Durchfluss und maximalem Betriebsdruck
- Arbeitsbereich pH-Wert 2 bis 13
- Partikelgrößenbereich 55 bis 165μm
- Bead-Volumen in destilliertem Wasser 2 - 3 ml/g.
- Ionenausschlussgrenze: 7 x 102 Dextrane, 7 x 102 globuläre Proteine
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 100 g |
Flussrate | |
Partikelgröße | 55 bis 165 μm in nasser Form, 40 bis 120 μm in trockener Form |
Säulenbettvolumen | 2 bis 3 ml/g in destilliertem Wasser |
Produkttyp | Sephadex G10 Medium |
Format | Feste Beads |
Innendurchmesser (metrisch) | 2.6 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entsalzung und Pufferaustausch von Peptiden und kleinen Biomolekülen >700 Molekulargewicht |
Höhe (angloamerikanisch) | 11,81 in. |
Höhe (metrisch) | 30 cm |