Learn More
Sibutramin-Hydrochlorid-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7139377 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 125494-59-9 | C17H29Cl2NO | 334.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125494-59-9
Summenformel C17H29Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 334.33
InChI-Schlüssel KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 64765
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sibutramine hydrochloride monohydrate
Menge 1 g