Learn More
Kieselgel, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Mit Feuchtigkeitsindikator ohne Schwermetalle
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112926-00-8
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselgel
Material Kieselgel
Menge 2.5 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten