Learn More
Siliziumcarbid-Whisker, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Schleifmittel zum Polieren/Schleifen
80.70 € - 779.88 €
Chemische Identifikatoren
CAS 409-21-2
Summenformel CSi
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
MDL-Nummer MFCD00049531
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
IUPAC-Name methanidylidynesilylium
SMILES [C-]#[Si+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11339037
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038787.09
10 g
80.70 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11359037
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038787.18
50 g
201.00 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11349037
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038787.30
250 g
779.88 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Used in abrasives, polishing, grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are the light-emitting diodes and sensors. It is utilitarian for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic, compositely play an important role in crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
409-21-2
40.10
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
9863
methanidylidynesilylium
CSi
MFCD00049531
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
CHEBI:29390
[C-]#[Si+]
Spezifikation
Silicon carbide whiskers
409-21-2
99% (metals basis)
MFCD00049531
Soluble in molten alkalis (NaOH,KOH) and molten iron. Insoluble in water.
[C-]#[Si+]
40.10
CHEBI:29390
Geruchsneutral
2700°C
Schwarz bis grau
CSi
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
methanidylidynesilylium
9863
40.1
3.2
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
Gehäuse H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen