Learn More
Siliciumdioxid, Purum p.a., säuregereinigt, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicon dioxide |
Menge | 500 g |
Strukturformel | SiO2 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Formelmasse | 60.08g/mol |
Dichte | 2.6g/mL at 25°C |