Learn More
Siliziumklumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364648
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon
Physikalische Form Klumpen, 0.1 bis 2.5 cm (0.04 bis 1.0 Zoll)
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Lump
Dichte 2.33g/cm3