Learn More
Siliziumpulver, kristallin, -100 mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
102.51 € - 378.89 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-21-3 |
---|---|
Summenformel | Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 28.09 |
MDL-Nummer | MFCD00085311 |
InChI-Schlüssel | XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 |
PubChem CID | 5461123 |
ChEBI | CHEBI:27573 |
IUPAC-Name | Silikon |
SMILES | [Si] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11376517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000311.22 |
100 g |
102.51 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11386517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000311.36 |
500 g |
378.89 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-21-3 | |
28.09 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
5461123 | |
Silikon |
Si | |
MFCD00085311 | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
CHEBI:27573 | |
[Si] |
Spezifikation
Silicon | |
Kristallpulver | |
Si | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
[Si] | |
28.09 | |
CHEBI:27573 | |
Geruchsneutral | |
2.33g/cm3 |
7440-21-3 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00085311 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
Silikon | |
5461123 | |
28.0855 | |
Powder |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-130-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VW0400000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Silicon powder, crystalline
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P378-zum Löschen verwenden.