Learn More
BINDER™ Silikonfrei Türdichtung
BINDER™ silikonfreie Türdichtung für die Verwendung mit einer Reihe von BINDER™ Inkubatoren, Zuchtkammern, Gefrierschränken, Trocknungs- und Heizkammern sowie Klimakammern.
491.00 € - 690.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Türdichtung – aus FKM, Silikon-frei |
---|---|
Material | FKM Fluorkohlenstoff |
Typ | Zubehör, Türdichtung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16686473
|
BINDER™
8612-0007 |
BINDER Kammern VD 23, VDL 23 |
491.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16696473
|
BINDER™
8612-0008 |
BINDER Kammern VD 56, VDL 56 |
590.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16606483
|
BINDER™
8612-0009 |
BINDER Kammern VD 115, VDL 115 |
690.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus FKM-Fluorkohlenstoff
- Temperaturbeständig bis zu 200 °C
Spezifikation
Türdichtung – aus FKM, Silikon-frei | |
FKM Fluorkohlenstoff | |
Zubehör, Türdichtung |